Merck
ENA087844930
Enamine
3-{[3-(benzyloxy)phenyl]methylidene}-9-oxo-1H,2H,3H,9H-pyrrolo[2,1-b]quinazoline-6-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
424.46
Iupac Name
(3E)-3-[3-(benzyloxy)benzylidene]-9-oxo-1,2,3,9-tetrahydropyrrolo[2,1-b]quinazoline-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C26H20N2O4/c29-25-22-10-9-20(26(30)31)15-23(22)27-24-19(11-12-28(24)25)13-18-7-4-8-21(14-18)32-16-17-5-2-1-3-6-17/h1-10,13-15H,11-12,16H2,(H,30,31)/b19-13+
InChIKey
XQQNKZQUJUNYMB-CPNJWEJPSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24288
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24288
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)