Merck
ENA053247466
Enamine
1-cyclopropyl-4-methyl-2-sulfanyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-5-one
Größe auswählen
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
Lieferanten-SKU: EN300-13399-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-13399-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
16-17
Iupac Name
3-cyclopropyl-5-methyl-2-sulfanyl-3,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
Inchi Code
1S/C7H10N2OS/c1-4-6(10)9(5-2-3-5)7(11)8-4/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,8,11)
InChIKey
ZHUOJFGTPZIDPO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13399
Melting Point
16-17
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13399
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)