Merck
ENA053246891
Enamine
3-methoxy-4-[(thiophen-2-yl)methoxy]benzaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.3
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-methoxy-4-(2-thienylmethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H12O3S/c1-15-13-7-10(8-14)4-5-12(13)16-9-11-3-2-6-17-11/h2-8H,9H2,1H3
InChIKey
PYGQNTIOGIZNFR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12820
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12820
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)