Merck
ENA040899260
Enamine
3-acetyl-6,8-dichloro-2H-chromen-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.07
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
169-171
Iupac Name
3-acetyl-6,8-dichloro-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C11H6Cl2O3/c1-5(14)8-3-6-2-7(12)4-9(13)10(6)16-11(8)15/h2-4H,1H3
InChIKey
HCEPIRHGFPRDGG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10808
Melting Point
169-171
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10808
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)