Merck
ENA024296232
Enamine
N-[4-(chloromethyl)-1,3-thiazol-2-yl]-N-ethylacetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.71
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-[4-(chloromethyl)-1,3-thiazol-2-yl]-N-ethylacetamide
Inchi Code
1S/C8H11ClN2OS/c1-3-11(6(2)12)8-10-7(4-9)5-13-8/h5H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
QAHGTFJTWCLCBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10196
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10196
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)