Wichtige Dokumente
ENA024296208
Enamine
2-[(2-nitro-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulfamoyl}phenyl)sulfanyl]acetic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-10172-100MG
CHF 165.90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-10172-100MG
CHF 165.90
Iupac Name
[(2-nitro-4-{[3-(trifluoromethyl)anilino]sulfonyl}phenyl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C15H11F3N2O6S2/c16-15(17,18)9-2-1-3-10(6-9)19-28(25,26)11-4-5-13(27-8-14(21)22)12(7-11)20(23)24/h1-7,19H,8H2,(H,21,22)
InChIKey
CGJGMHPJCLONAR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10172
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)