Wichtige Dokumente
ENA024296097
Enamine
2-(2-chloroacetamido)ethyl 2-chloroacetate
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-[(2-chloroacetyl)amino]ethyl chloroacetate
Inchi Code
1S/C6H9Cl2NO3/c7-3-5(10)9-1-2-12-6(11)4-8/h1-4H2,(H,9,10)
InChIKey
DYAQEUGTXSANCX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10061
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10061
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)