Merck
ENA018107190
Enamine
4-[(naphthalen-2-yloxy)methyl]benzohydrazide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.34
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-[(2-naphthyloxy)methyl]benzohydrazide
Inchi Code
1S/C18H16N2O2/c19-20-18(21)15-7-5-13(6-8-15)12-22-17-10-9-14-3-1-2-4-16(14)11-17/h1-11H,12,19H2,(H,20,21)
InChIKey
JTTUPOZCHZRWSQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03685
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03685
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)