Merck
ENA018107102
Enamine
3-(morpholin-4-yl)propanehydrazide
Größe auswählen
100 MG
CHF 113.90
250 MG
CHF 142.50
500 MG
CHF 199.70
1 G
CHF 242.60
2.5 G
CHF 357.00
5 G
CHF 546.80
10 G
CHF 843.20
Lieferanten-SKU: EN300-03585-100MG
CHF 113.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 113.90
250 MG
CHF 142.50
500 MG
CHF 199.70
1 G
CHF 242.60
2.5 G
CHF 357.00
5 G
CHF 546.80
10 G
CHF 843.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-03585-100MG
CHF 113.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4-morpholinyl)propanohydrazide
Inchi Code
1S/C7H15N3O2/c8-9-7(11)1-2-10-3-5-12-6-4-10/h1-6,8H2,(H,9,11)
InChIKey
DHHXMRKFJWOESU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03585
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03585
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)