Merck
ENA018106913
Enamine
4-(2-methylphenyl)-5-sulfanyl-8-thia-4,6-diazatricyclo[7.5.0.0,2,7]tetradeca-1(9),2(7),5-trien-3-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.49
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(2-methylphenyl)-2-sulfanyl-3,5,6,7,8,9-hexahydro-4H-cyclohepta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Inchi Code
1S/C18H18N2OS2/c1-11-7-5-6-9-13(11)20-17(21)15-12-8-3-2-4-10-14(12)23-16(15)19-18(20)22/h5-7,9H,2-4,8,10H2,1H3,(H,19,22)
InChIKey
NEMJIHVLDYYUSY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03392
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03392
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)