Merck
ENA018105221
Enamine
5-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]furan-2-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.63
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C12H6ClF3O2/c13-10-3-1-7(5-9(10)12(14,15)16)11-4-2-8(6-17)18-11/h1-6H
InChIKey
ONQGWRANUXCWOH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01176
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01176
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)