Merck
ENA018104253
Enamine
3-phenyl-2-[(4,4,4-trifluoro-3-oxobut-1-en-1-yl)amino]propanoic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
Lieferanten-SKU: EN300-00156-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-00156-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[(1E)-4,4,4-trifluoro-3-oxo-1-butenyl]phenylalanine
Inchi Code
1S/C13H12F3NO3/c14-13(15,16)11(18)6-7-17-10(12(19)20)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7,10,17H,8H2,(H,19,20)/b7-6+
InChIKey
MLIIENMBDGAIEZ-VOTSOKGWSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00156
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00156
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)