Merck
CO1H324AB64E
CombiPhos Catalysts Inc
2-Bromo-5-(2-chlorophenyl)pyrimidine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.53
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-bromo-5-(2-chlorophenyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H6BrClN2/c11-10-13-5-7(6-14-10)8-3-1-2-4-9(8)12/h1-6H
InChIKey
FQBVBQYZIFLITE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)