CO1H324AADE7
CombiPhos Catalysts Inc
methyl 5-bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.12
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H10BrNO2/c1-16-12(15)10-8-9(13)4-5-11(10)14-6-2-3-7-14/h2-8H,1H3
InChIKey
KQFPPROBTAPLNO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)