Merck
CO1H324A93B9
CombiPhos Catalysts Inc
TERT-BUTYL 4-(4,6-DICHLOROPYRIMIDIN-2-YL)PIPERIDINE-1-CARBOXYLATE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.23
Iupac Name
tert-butyl 4-(4,6-dichloropyrimidin-2-yl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H19Cl2N3O2/c1-14(2,3)21-13(20)19-6-4-9(5-7-19)12-17-10(15)8-11(16)18-12/h8-9H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
GDMVYYGCVHRVBE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)