CO1H324A8DF2
CombiPhos Catalysts Inc
6-(2-METHOXYPHENYL)PYRIDIN-3-AMINE
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.24
Iupac Name
6-(2-methoxyphenyl)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C12H12N2O/c1-15-12-5-3-2-4-10(12)11-7-6-9(13)8-14-11/h2-8H,13H2,1H3
InChIKey
CXBJHUCVRRPSNQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)