CO1H324A86F1
CombiPhos Catalysts Inc
4-Bromo-3-cyclobutylpyridine
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.09
Iupac Name
4-bromo-3-cyclobutylpyridine
Inchi Code
1S/C9H10BrN/c10-9-4-5-11-6-8(9)7-2-1-3-7/h4-7H,1-3H2
InChIKey
WOUIWAMQLPDMLM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)