Merck
CO1H324A81B9
CombiPhos Catalysts Inc
2-Bromo-5-(cyclohexyl)pyrazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-bromo-5-cyclohexylpyrazine
Inchi Code
1S/C10H13BrN2/c11-10-7-12-9(6-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h6-8H,1-5H2
InChIKey
XZYGBNRTTXLPBN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)