CO1H324A7B30
CombiPhos Catalysts Inc
2-bromo-6-cyclohexylpyridine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-bromo-6-cyclohexylpyridine
Inchi Code
1S/C11H14BrN/c12-11-8-4-7-10(13-11)9-5-2-1-3-6-9/h4,7-9H,1-3,5-6H2
InChIKey
JKFSCIIMZPOGKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)