Merck
CO1H324A62A9
CombiPhos Catalysts Inc
(4-(oxetan-3-yl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.99
Iupac Name
(4-(oxetan-3-yl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C10H10BF3O3/c12-10(13,14)9-3-7(11(15)16)1-2-8(9)6-4-17-5-6/h1-3,6,15-16H,4-5H2
InChIKey
BZXPGKMKTDYICE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)