CO1H324A62A6
CombiPhos Catalysts Inc
(3-(azetidin-3-yl)phenyl)boronic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.01
Iupac Name
(3-(azetidin-3-yl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C9H12BNO2/c12-10(13)9-3-1-2-7(4-9)8-5-11-6-8/h1-4,8,11-13H,5-6H2
InChIKey
JOIQABWIXZVCMS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)