Merck
CO1H324A6090
CombiPhos Catalysts Inc
(2-amino-5-cyclopropylphenyl)boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.01
Iupac Name
2-amino-5-cyclopropylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H12BNO2/c11-9-4-3-7(6-1-2-6)5-8(9)10(12)13/h3-6,12-13H,1-2,11H2
InChIKey
GNBWMNVASNOKFY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)