Merck
CO1H324A5D6B
CombiPhos Catalysts Inc
2-Fluoro-6-(cyclobutyl)pyridine-4-boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195
Iupac Name
(2-cyclobutyl-6-fluoropyridin-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BFNO2/c11-9-5-7(10(13)14)4-8(12-9)6-2-1-3-6/h4-6,13-14H,1-3H2
InChIKey
FWVIOWACUIJTHQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)