CO1H324A5D56
CombiPhos Catalysts Inc
5-Fluoro-2-(cyclobutoxy)pyridine-4-boronic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211
Iupac Name
(2-cyclobutoxy-5-fluoropyridin-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BFNO3/c11-8-5-12-9(4-7(8)10(13)14)15-6-2-1-3-6/h4-6,13-14H,1-3H2
InChIKey
HLIRVXCROPRDMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)