Merck
COMH99A7BAA5
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-4-phenylthiazole-5-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.13
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-bromo-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6BrNO2S/c11-10-12-7(8(15-10)9(13)14)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,13,14)
InChIKey
KXZQSCDJQDHJLK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HF-7832
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HF-7832
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)