Merck
COMH98DE50D9
Combi-Blocks, Inc.
4-Pent-1-enyl-benzoic acid
Größe auswählen
1 G
CHF 219.22
5 G
CHF 627.65
25 G
CHF 2’039.84
Lieferanten-SKU: ST-3394-1G
CHF 219.22
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 219.22
5 G
CHF 627.65
25 G
CHF 2’039.84
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: ST-3394-1G
CHF 219.22
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
4-[(1E)-1-pentenyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H14O2/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(9-7-10)12(13)14/h4-9H,2-3H2,1H3,(H,13,14)/b5-4+
InChIKey
WPYZZVKPJHDAOE-SNAWJCMRSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-3394
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-3394
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)