Merck
COMH97F0EC1A
Combi-Blocks, Inc.
Methyl dodec-11-enoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.33
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 11-dodecenoate
Inchi Code
1S/C13H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3H,1,4-12H2,2H3
InChIKey
ZIPHBQHTAWKZCG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5489
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5489
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)