Merck
COMH97F0E00D
Combi-Blocks, Inc.
3,3,3-Trifluoro-2-(4-fluoro-1h-indol-3-yl)propanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-2-(4-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H7F4NO2/c12-6-2-1-3-7-8(6)5(4-16-7)9(10(17)18)11(13,14)15/h1-4,9,16H,(H,17,18)
InChIKey
HUXJTBCPXISCFM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JN-5217
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JN-5217
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)