Merck
COMH97E335FC
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl N-[(1S)-1-{[(1S)-1-carbamoylethyl]carbamoyl}ethyl]carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.32
MDL-Nummer:
Iupac Name
benzyl (1S)-2-{[(1S)-2-amino-1-methyl-2-oxoethyl]amino}-1-methyl-2-oxoethylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H19N3O4/c1-9(12(15)18)16-13(19)10(2)17-14(20)21-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,9-10H,8H2,1-2H3,(H2,15,18)(H,16,19)(H,17,20)/t9-,10-/m0/s1
InChIKey
WEIOJLPDGBBVCH-UWVGGRQHSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-6075
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-6075
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)