Wichtige Dokumente
COMH93D67D5C
Combi-Blocks, Inc.
Nonylphosphonic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: QN-6442-1G
CHF 419.97
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: QN-6442-1G
CHF 419.97
Iupac Name
nonylphosphonic acid
Inchi Code
1S/C9H21O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(10,11)12/h2-9H2,1H3,(H2,10,11,12)
InChIKey
OLGGYSFJQGDOFX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-6442
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)