Merck
COMH93D66A15
Combi-Blocks, Inc.
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.38
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(2E)-3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C17H24O3/c1-16(2,3)12-9-11(7-8-14(18)19)10-13(15(12)20)17(4,5)6/h7-10,20H,1-6H3,(H,18,19)/b8-7+
InChIKey
CTYWXRDQWMRIIM-BQYQJAHWSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-7618
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-7618
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)