Merck
COMH93D62C01
Combi-Blocks, Inc.
1-[(5-Bromofuran-2-yl)methyl]pyrrolidine
Größe auswählen
1 G
CHF 1’306.05
5 G
CHF 2’552.10
Lieferanten-SKU: HE-8636-1G
CHF 1’306.05
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 1’306.05
5 G
CHF 2’552.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: HE-8636-1G
CHF 1’306.05
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-((5-bromofuran-2-yl)methyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C9H12BrNO/c10-9-4-3-8(12-9)7-11-5-1-2-6-11/h3-4H,1-2,5-7H2
InChIKey
HCTLMDHYHQJNPB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HE-8636
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HE-8636
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)