Wichtige Dokumente
COMH93D61926
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-1-cyclopropyl-1h-pyrrolo[2,3-b]pyridine
About This Item
Iupac Name
4-bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C10H9BrN2/c11-9-3-5-12-10-8(9)4-6-13(10)7-1-2-7/h3-7H,1-2H2
InChIKey
NBRCYAIZCOUNBT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HE-2802
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)