Merck
COMH93D5F8BA
Combi-Blocks, Inc.
1,3-Di(2-pyridyl)propane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
1,3-di(pyridin-2-yl)propane
Inchi Code
1S/C13H14N2/c1-3-10-14-12(6-1)8-5-9-13-7-2-4-11-15-13/h1-4,6-7,10-11H,5,8-9H2
InChIKey
UHPWYBATPHCMGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HD-2511
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HD-2511
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)