Merck
COMH93D5BF5C
Combi-Blocks, Inc.
1-(4-Fluorophenyl)-4-(4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl)butan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.44
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(4-fluorophenyl)-4-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]-1-butanone
Inchi Code
1S/C21H25FN2O2/c1-26-21-7-3-2-5-19(21)24-15-13-23(14-16-24)12-4-6-20(25)17-8-10-18(22)11-9-17/h2-3,5,7-11H,4,6,12-16H2,1H3
InChIKey
IRYFCWPNDIUQOW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-3343
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-3343
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)