Merck
COMH42123EA7
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-1-(2,2-dimethoxyethyl)pyrazole
Größe auswählen
1 G
CHF 406.13
5 G
CHF 1’098.38
Lieferanten-SKU: SH-7409-1G
CHF 406.13
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 406.13
5 G
CHF 1’098.38
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.08
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: SH-7409-1G
CHF 406.13
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-1-(2,2-dimethoxyethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H11BrN2O2/c1-11-7(12-2)5-10-4-6(8)3-9-10/h3-4,7H,5H2,1-2H3
InChIKey
FIHKCFCRHLVPTA-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7409
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7409
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)