Merck
COMH42123E88
Combi-Blocks, Inc.
3-(4-Hydroxyoxan-4-yl)prop-2-ynoic acid
Größe auswählen
1 G
CHF 392.28
5 G
CHF 1’056.84
10 G
CHF 1’721.40
25 G
CHF 3’382.80
Lieferanten-SKU: SH-7477-1G
CHF 392.28
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 392.28
5 G
CHF 1’056.84
10 G
CHF 1’721.40
25 G
CHF 3’382.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: SH-7477-1G
CHF 392.28
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4-hydroxytetrahydro-2H-pyran-4-yl)propiolic acid
Inchi Code
1S/C8H10O4/c9-7(10)1-2-8(11)3-5-12-6-4-8/h11H,3-6H2,(H,9,10)
InChIKey
NXIIPIDMZVZZPI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7477
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7477
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)