Merck
COMH42123E80
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-2-(dimethoxymethyl)benzaldehyde
Größe auswählen
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
25 G
CHF 1’721.40
Lieferanten-SKU: SH-7317-1G
CHF 226.14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
25 G
CHF 1’721.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: SH-7317-1G
CHF 226.14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-2-(dimethoxymethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H11BrO3/c1-13-10(14-2)9-7(6-12)4-3-5-8(9)11/h3-6,10H,1-2H3
InChIKey
VBLKBYLXXZAXIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7317
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7317
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)