Wichtige Dokumente
COMH4211F317
Combi-Blocks, Inc.
3-Iodo-pyridine-2,5-diamine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: QJ-5563-1G
CHF 226.14
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: QJ-5563-1G
CHF 226.14
Iupac Name
3-iodopyridine-2,5-diamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6IN3.ClH/c6-4-1-3(7)2-9-5(4)8;/h1-2H,7H2,(H2,8,9);1H
InChIKey
PVKCUIWOHWGYSJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QJ-5563
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)