Merck
COMH4211B846
Combi-Blocks, Inc.
1,7-Naphthalenediol, 6-(hydroxymethyl)-
Größe auswählen
1 G
CHF 807.63
5 G
CHF 2’275.20
Lieferanten-SKU: QD-5182-1G
CHF 807.63
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 807.63
5 G
CHF 2’275.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: QD-5182-1G
CHF 807.63
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-(hydroxymethyl)naphthalene-1,7-diol
Inchi Code
1S/C11H10O3/c12-6-8-4-7-2-1-3-10(13)9(7)5-11(8)14/h1-5,12-14H,6H2
InChIKey
GCARUNVWBWVAJT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-5182
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-5182
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)