Merck
COMH42119F0F
Combi-Blocks, Inc.
Dimethyl 2-((1H-imidazol-2-yl)methyl)malonate
Größe auswählen
250 MG
CHF 267.68
1 G
CHF 544.58
5 G
CHF 1’721.40
Lieferanten-SKU: HI-2404-250MG
CHF 267.68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 267.68
1 G
CHF 544.58
5 G
CHF 1’721.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: HI-2404-250MG
CHF 267.68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
dimethyl 2-((1H-imidazol-2-yl)methyl)malonate
Inchi Code
1S/C9H12N2O4/c1-14-8(12)6(9(13)15-2)5-7-10-3-4-11-7/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
SHJAYGJMPRNLDY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2404
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2404
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)