Merck
COMH42117451
Combi-Blocks, Inc.
3,3-Dimethylcyclobutane-1-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3,3-dimethylcyclobutanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H11N/c1-7(2)3-6(4-7)5-8/h6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
JGQKDUIQJBOXRM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-4193
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-4193
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)