Merck
COMH303776FB
Combi-Blocks, Inc.
2-(Naphthalen-2-yl)pyridine
Größe auswählen
1 G
CHF 544.58
5 G
CHF 1’582.95
Lieferanten-SKU: YB-4745-1G
CHF 544.58
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 544.58
5 G
CHF 1’582.95
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: YB-4745-1G
CHF 544.58
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(naphthalen-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C15H11N/c1-2-6-13-11-14(9-8-12(13)5-1)15-7-3-4-10-16-15/h1-11H
InChIKey
DBENTMPUKROOOE-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4745
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4745
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)