Wichtige Dokumente
COMH303776EC
Combi-Blocks, Inc.
1-Chloro-2-(1,1-dimethoxyethyl)benzene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: SH-7298-1G
CHF 143.07
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: SH-7298-1G
CHF 143.07
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
1-chloro-2-(1,1-dimethoxyethyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H13ClO2/c1-10(12-2,13-3)8-6-4-5-7-9(8)11/h4-7H,1-3H3
InChIKey
YZZHEMAQHLUSTR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7298
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)