Wichtige Dokumente
COMH30377610
Combi-Blocks, Inc.
(5-chloro-2-methoxy-4-methylphenyl)methanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OT-4652-250MG
CHF 392.28
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OT-4652-250MG
CHF 392.28
Iupac Name
(5-chloro-2-methoxy-4-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H11ClO2/c1-6-3-9(12-2)7(5-11)4-8(6)10/h3-4,11H,5H2,1-2H3
InChIKey
RELCISHVAMZXLW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4652
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)