Merck
COMH2F649D7C
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl N-[2-(3-fluoropyridin-4-yl)ethyl]carbamate
Größe auswählen
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
Lieferanten-SKU: OT-4625-1G
CHF 226.14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OT-4625-1G
CHF 226.14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
benzyl (2-(3-fluoropyridin-4-yl)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H15FN2O2/c16-14-10-17-8-6-13(14)7-9-18-15(19)20-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-6,8,10H,7,9,11H2,(H,18,19)
InChIKey
ZOGCDPSUOKHBLF-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4625
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4625
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)