Wichtige Dokumente
COMH04238DDA
Combi-Blocks, Inc.
1-(2,4-Dimethylphenyl)propan-1-amine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
1-(2,4-dimethylphenyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C11H17N/c1-4-11(12)10-6-5-8(2)7-9(10)3/h5-7,11H,4,12H2,1-3H3
InChIKey
CUMKAEFZXDVXGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7553
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7553
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)