Wichtige Dokumente
COMH042386A6
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 3-amino-4-[(1-phenylethyl)amino]benzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: QZ-5679-1G
CHF 336.90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: QZ-5679-1G
CHF 336.90
Iupac Name
ethyl 3-amino-4-[(1-phenylethyl)amino]benzoate
Inchi Code
1S/C17H20N2O2/c1-3-21-17(20)14-9-10-16(15(18)11-14)19-12(2)13-7-5-4-6-8-13/h4-12,19H,3,18H2,1-2H3
InChIKey
FQLVXJMZSUWDOB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5679
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)