Merck
COMH04237A4C
Combi-Blocks, Inc.
3-Phenylquinoxaline-2-thiol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.31
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-phenyl-2-quinoxalinethiol
Inchi Code
1S/C14H10N2S/c17-14-13(10-6-2-1-3-7-10)15-11-8-4-5-9-12(11)16-14/h1-9H,(H,16,17)
InChIKey
RZDZNIAZFJPDQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-2476
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-2476
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)