Merck
COMH04237842
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-2-[(2-chlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.59
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-bromo-2-[(2-chlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H10BrClO2/c15-12-5-6-14(11(7-12)8-17)18-9-10-3-1-2-4-13(10)16/h1-8H,9H2
InChIKey
KSQWNQYGMMPIHG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-1949
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-1949
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)